2-Amino-2-cyanoacetamid 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
382760050 382760250
ACRO382760050EA 537 DKK
ACRO382760050 ACRO382760250
2-Amino-2-cyanoacetamid 97+%
2-Amino-2-cyanoacetamid
Formel: C₃H₅N₃O
Smeltepunkt: 120…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040532
CAS-nummer: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Titration with HClO4 ≥97.0 %