Dipropylenglycol monomethylether (mix af isomere) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
8.18533.1000EA 373 DKK
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
Dipropylenglycol monomethylether (mix af isomere) til syntese, Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycol monomethylether (mix af isomere)
Formel: C₇H₁₆O₃
MDL Number: MFCD00059604
CAS-nummer: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.419 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C