Dipropylenglycol (mix af isomere) 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dipropylene glycol
409150010 409150030
ACRO409150010EA 875 DKK
ACRO409150010 ACRO409150030
Dipropylenglycol (mix af isomere) 99%
Dipropylenglycol (mix af isomere)
Formel: C₆H₁₄O₃
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051023
CAS-nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %