3-Ethyl-3-oxetanmethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H53497.06
H53497.14
H53497.06EA
454
DKK
H53497.06
H53497.14
3-Ethyl-3-oxetanmethanol ≥97%
3-Ethyl-3-oxetanmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 3047-32-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.453
Boiling Point: 96°/4mm
MDL No.: MFCD00190143
Formel:
C₆H₁₂O₂ Kogepunkt: 96 °C (4 mmHg) Massefylde: 1,019 Flammepunkt: 108 °C (226 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00190143 CAS-nummer: 3047-32-3 EINECS: 221-254-0 |