Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13756.03 L13756.06 L13756.14
L13756.03EA 551 DKK
L13756.03 L13756.06 L13756.14
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 634-97-9 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: ca 205° subl. Beilstein Reference: 80825
Formel: C₅H₅NO₂
Molekylvægt: 111.10 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 205 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005219
CAS-nummer: 634-97-9
EINECS: 211-221-9