2,6-Dichlorquinon-4-chlorimid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
35620-10G 35620-50G
35620-10GEA 787 DKK
35620-10G 35620-50G
2,6-Dichlorquinon-4-chlorimid, Supelco®
2,6-Dichlorquinon-4-chlorimid
Formel: C₆H₂Cl₃NO
MDL Number: MFCD00001611
CAS-nummer: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN nummer: 3224
ADR: 4.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ed958fa04c0c787b52af31a24b175a2935c2175&vid=997d36357d204d93163fe875e0cb1fb64f62f360&prid=web&clid=SAPDAM