1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
H50563.03 H50563.06
H50563.03EA 1430 DKK
H50563.03 H50563.06
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon 98
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Purity: 98% CAS No.: 7661-32-7 Molecular Formula: C10H10BrNO Formula Weight: 240.10 Boiling Point: 98-101° MDL No.: MFCD00138502
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
Molekylvægt: 240.10 g/mol
Kogepunkt: 98…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138502
CAS-nummer: 7661-32-7