3-Nitro-L-tyrosin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
89540-1 89540-5 89540-10 89540-25
CAYM89540-1EA 237 DKK
CAYM89540-1 CAYM89540-5 CAYM89540-10 CAYM89540-25
3-Nitro-L-tyrosin
3-Nitro-L-tyrosin
Formel: C₉H₁₀N₂O₅
Molekylvægt: 226.3 g/mol
MDL Number: MFCD00007123
CAS-nummer: 621-44-3
EINECS: 210-688-6