Triethyl 3-phosphonopropionat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
L10190.09EA 806 DKK
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
Triethyl 3-phosphonopropionat ≥98%
Triethyl 3-phosphonopropionat
Purity: 98% CAS No.: 3699-67-0 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 127-129°/2mm Beilstein Reference: 1790966 MDL No.: MFCD00015167
Formel: C₉H₁₉O₅P
Molekylvægt: 238.22 g/mol
Kogepunkt: 127…129 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1.094
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015167
CAS-nummer: 3699-67-0