2-Imidazolidinon hemihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04789.0100
8.04789.0500
8.04789.9050
8.04789.0100EA
327
DKK
8.04789.0100
8.04789.0500
8.04789.9050
2-Imidazolidinon hemihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinon hemihydrat
Formel:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02662355 CAS-nummer: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 950 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 °C |
Molar Mass | 95.10 g/mol |
Bulk Density | 720 kg/m3 |
Boiling Point | 132.6 °C (1013 hPa) (anhydrous substance) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 265 °C |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |