4-(2-Chlorethyl)morpholin, HCl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41417.0100
8.41417.9010
8.41417.0100EA
331
DKK
8.41417.0100
8.41417.9010
4-(2-Chlorethyl)morpholin, HCl for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-(2-Chlorethyl)morpholin, HCl
Formel:
C₆H₁₃Cl₂NO Molekylvægt: 186.08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012797 CAS-nummer: 3647-69-6 EINECS: 222-881-2 UN nummer: 2923 ADR: 8 (6.1) II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 182 - 184 °C (decomposition) |
Molar Mass | 186.08 g/mol |
pH | 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |