2-Dimethylaminoethyl methacrylate stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon monomethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
8.40083.0025EA 308 DKK
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
2-Dimethylaminoethyl methacrylate stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Formel: C₈H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008589
CAS-nummer: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN nummer: 2522
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 157.21 g/mol
Boiling Point 182 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 1.20 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C