8-Bromisoquinolin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007082-1
10007082-500
CAYM10007082-1EA
1460
DKK
CAYM10007082-1
CAYM10007082-500
8-Bromisoquinolin
8-Bromisoquinolin
Formel:
C₉H₆BrN |
MDL Number:
MFCD04973298 CAS-nummer: 63927-22-0 |