6-Bromisoquinolin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007080-1
10007080-500
CAYM10007080-1EA
1220
DKK
CAYM10007080-1
CAYM10007080-500
6-Bromisoquinolin
6-Bromisoquinolin
Formel:
C₉H₆BrN |
MDL Number:
MFCD04973299 CAS-nummer: 34784-05-9 |