Kaliumtetrachloroaurat(III) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
316120010 316120050
ACRO316120010EA 1520 DKK
ACRO316120010 ACRO316120050
Kaliumtetrachloroaurat(III) 98%
Potassium tetrachloroaurate
Formel: AuCl₄K
Smeltepunkt: 357 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043088
CAS-nummer: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
UN nummer: 3260
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %