4-Isopropylbenzylchlorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
L11839.06
L11839.03
L11839.06EA
687
DKK
L11839.06
L11839.03
4-Isopropylbenzylchlorid 95%
4-Isopropylbenzylchlorid
Purity: 95%
CAS No.: 2051-18-5
Molecular Formula: C10H13Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°/35mm
Beilstein Reference: 907207
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00018885
Formel:
C₁₀H₁₃Cl Molekylvægt: 168.67 g/mol Kogepunkt: 119…120 °C (35 mmHg) Massefylde: 1.020 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00018885 CAS-nummer: 2051-18-5 EINECS: 218-114-6 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |