4-Isopropylphenylacetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-(4-Isopropylphenyl)acetonitrile
L10715.03
L10715.06
L10715.03EA
427
DKK
L10715.03
L10715.06
4-Isopropylphenylacetonitril ≥98%
4-Isopropylphenylacetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 4395-87-3
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 150°/25mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00040892
Formel:
C₁₁H₁₃N Kogepunkt: 150 °C (25 mmHg) Massefylde: 0,960 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040892 CAS-nummer: 4395-87-3 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |