2-Nitrophenyl octyl ether, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
73732-100MLEA 5550 DKK
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
2-Nitrophenyl octyl ether, Supelco®
2-Nitrophenyl octyl ether
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
Molekylvægt: 251.32 g/mol
MDL Number: MFCD00014693
CAS-nummer: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6ed89130a68325e3a9cfdf571ad0a357e9a2a8&vid=42fd4c23719ac0a005a462640d6cf743fd7abf9a&prid=web&clid=SAPDAM