2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 98%
CAS No.: 37682-29-4
Molecular Formula: C14H21NO3
Formula Weight: 251.32
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Kogepunkt: 163…165 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,04 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014693 CAS-nummer: 37682-29-4 EINECS: 253-623-7 |