3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
H31756.03 H31756.06
H31756.03EA 725 DKK
H31756.03 H31756.06
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid 98%
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 351-52-0 Molecular Formula: C8H8ClFO Formula Weight: 174.60 Melting Point: 35-39° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04973773
Formel: C₈H₈ClFO
Molekylvægt: 174.60 g/mol
Smeltepunkt: 35…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973773
CAS-nummer: 351-52-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 II