Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
A13118.0BEA
2480
DKK
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 821-48-7
Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl
Formula Weight: 178.49
Melting Point: 211-215°
Beilstein Reference: 3550356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012515
Formel:
C₄H₁₀Cl₃N Smeltepunkt: 211…215 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012515 CAS-nummer: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN nummer: 2923 ADR: 8,II |