Hydrogenchlorid 4 M 1,4-dioxane 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 4270 DKK
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Hydrogenchlorid 4 M 1,4-dioxane 99%
Hydrogen chloride
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 1.05
Flammepunkt: 17 °C (63 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 II