4-tert-Butyl-2-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1812-25G B1812-5G
TCIAB1812-25GEA 1510 DKK
TCIAB1812-25G TCIAB1812-5G
4-tert-Butyl-2-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MDL Number: MFCD00191888
CAS-nummer: 3279-07-0
EINECS: 221-914-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403e15f61f76bd2c7280ecc991b491b8a5bc71ba&vid=403e15f61f76bd2c7280ecc991b491b8a5bc71ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %