2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H54504.06 H54504.14
H54504.06EA 778 DKK
H54504.06 H54504.14
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 100-27-6 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 177°/16mm MDL No.: MFCD00010202
Formel: C₈H₉NO₃
Kogepunkt: 177 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010202
CAS-nummer: 100-27-6
EINECS: 202-835-8