3-(3,4-Difluorphenyl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
H26185.03 H26185.06
H26185.03EA 226 DKK
H26185.03 H26185.06
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsyre ≥98%
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsyre
Purity: 98% CAS No.: 161712-75-0 Molecular Formula: C9H8F2O2 Formula Weight: 186.16 Melting Point: 49-53° MDL No.: MFCD00799520
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molekylvægt: 186.16 g/mol
Smeltepunkt: 49…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799520
CAS-nummer: 161712-75-0