(±)-p-Mentha-1,8-dien for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-Limonen, (±)-Limonen, (±)-Dipenten, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 311.1 DKK
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
(±)-p-Mentha-1,8-dien for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Mentha-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
Molekylvægt: 136.24 g/mol
Kogepunkt: 176
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.8462 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062992
CAS-nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN nummer: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05518
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)