Butter melting beakers
Leverandør: GERBER FUNKE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5401 5400
614-0198EA 282 DKK
614-0198 614-0197
Butter melting beakers
Bægre
Aluminium.
For the determination of water content in butter.