Kuvetter, til engangsbrug
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 175 DKK
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Kuvetter, til engangsbrug
Kuvetter Spektrofotometerkuvetter
Engangskuvetter fremstillet af optisk polystyren (PS) eller af PMMA med en transmissionsværdi ved 300 nm på 70 %.
  • 44,5 to 45 mm height