Beskyttelsesbrille, uvex pheos
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 214 DKK
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Beskyttelsesbrille, uvex pheos
Briller
Supravision HC-AF belægningsteknologien gør uvex pheos-linsen meget modstandsdygtig over for ridser på ydersiden og permanent dugfri på indersiden.
  • Giver 100 % UV-beskyttelse
  • Integreret pandebeskyttelse for yderligere dækning
  • Forbedret ventilation
  • Højtydende hængsler
  • PPE-kompatibilitet (høreværn, sikkerhedshjelme og kaskethjelme)
Certificeringer: EN 166, EN 170