VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitale inkubatorer
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
390-0384EA 7150 DKK
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitale inkubatorer
Inkubatorer Kompakte inkubatorer, bordmodeller
VWR digitale inkubatorer IL 10, IL 23 og IL 56 er en økonomisk og pladsbesparende inkubator til mikrobiologisk eller hæmatologisk brug. Temperaturen kan justeres i trin af 0,1 °C og indstilles til en maks. værdi på 70 °C. Varmelegemerne er indbygget i kabinettets bund og vægge for at sikre temperaturstabilitet og ensartethed. VWR IL 10 fås med et transparent plexiglasvindue, der giver fuld synlighed, eller et malet, mat plexiglasvindue, der beskytter lysfølsomme prøver. Kabinettet og dørrammen er fremstillet af 100 % epoxycoated stål.
  • Compact design (IL 10: 0,08 m²; IL 23: 0,12 m²; IL 56: 0,19 m²)
  • Digital PID control with PT100 sensor and LED display, temperature control can be readjusted with a certified reference temperature measuring instrument
  • Easy to use, safe and reliable
Leveringsinformation: VWR IL 23 og IL 56 leveres med to perforerede hylder af rustfrit stål, der kan placeres i tre forskellige positioner. VWR IL 10 leveres med en perforeret hylde. VWR IL 10 kan desuden som ekstra tilbehør leveres med op til to specialdesignede stativer i aluminium til reagensglas til vertikal inkubation af maks. 24 ”dip slide-rør”
Advarsel: * Målt med tomt kammer.
Bemærk: Disse inkubatorer er ikke designet til at opfylde FD X 15-140 standarden.