(±)-1-Phenylethanol-D9 (98% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-1-Phenylethanol-[²H₉]
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 DKK
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Phenylethanol-D9 (98% D) for NMR spectroscopy
(±)-1-Phenylethanol-D9
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 19547-01-4
UN nummer: 2937
ADR: 6.1,III