Jernstandard, koncentreret, 1g Fe i 15% saltsyre (from FeCl₃) Titrisol® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.09972.0001 1.09972.0050
1.09972.0001EA 286 DKK
1.09972.0001 1.09972.0050
Jernstandard, koncentreret, 1g Fe i 15% saltsyre (from FeCl₃) Titrisol® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationiske standarder Iron Standards
Certificeringer: Traceable to SRM from NIST