Calix(8)aren ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21666.03 B21666.06 B21666.14
B21666.03EA 792 DKK
B21666.03 B21666.06 B21666.14
Calix(8)aren ≥97%
Calix[8]arene
Purity: 97% CAS No.: 82452-93-5 Molecular Formula: C56H48O8 Formula Weight: 848.99 Melting Point: 450° MDL No.: MFCD00143914
Formel: C₅₆H₄₈O₈
Smeltepunkt: >450 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143914
CAS-nummer: 82452-93-5