Calix(4)aren ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21320.03 B21320.06
B21320.03EA 1480 DKK
B21320.03 B21320.06
Calix(4)aren ≥98%
Calix[4]arene
Purity: 98% CAS No.: 74568-07-3 Molecular Formula: C28H24O4 Formula Weight: 424.50 Melting Point: 315-318° MDL No.: MFCD00143912
Formel: C₂₈H₂₄O₄
Smeltepunkt: 315…318 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233673
CAS-nummer: 74568-07-3