(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
MQ200
8.14774.0001
8.14774.0010
8.14774.0001EA
195
DKK
8.14774.0001
8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol zS, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel:
C₂₀H₁₄O₂ Molekylvægt: 286.33 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004068 CAS-nummer: 18531-94-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 204 - 208 °C |
Molar Mass | 286.33 g/mol |