Strychnin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
158950250 158951000
ACRO158950250EA 806 DKK
ACRO158950250 ACRO158951000
Strychnin 98%
Strychnin
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂
Smeltepunkt: 284…286 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005941
CAS-nummer: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
UN nummer: 1692
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %