(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
A18236.06 A18236.14
A18236.06EA 1400 DKK
A18236.06 A18236.14
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon ≥99%
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Purity: 99% CAS No.: 90719-32-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 3649667
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2 g/mol
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064496
CAS-nummer: 90719-32-7