(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: trimethyl(trifluoromethyl)silane
368320050 368320250 368321000
ACRO368320050EA 199 DKK
ACRO368320050 ACRO368320250 ACRO368321000
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Kogepunkt: 40 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.895 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145454
CAS-nummer: 81290-20-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M