1-Methyl-1-phenylhydrazin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22440.06 B22440.14 B22440.22
B22440.06EA 1310 DKK
B22440.06 B22440.14 B22440.22
1-Methyl-1-phenylhydrazin ≥97%
1-Methyl-1-phenylhydrazine
Purity: 97% CAS No.: 618-40-6 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 54-55°/0.3mm MDL No.: MFCD00007627
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 54…55 °C (0,3 mmHg)
Massefylde: 1,038
Flammepunkt: 92 °C (198 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007627
CAS-nummer: 618-40-6
EINECS: 210-547-9