Dibenzylazodicarboxylat 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 689 DKK
L19347.06 L19347.14
Dibenzylazodicarboxylat 96%
Dibenzylazodicarboxylat
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₄
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016737
CAS-nummer: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0