N-(3-Pyridyl)thiocarbamid 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-3-yl)thiourea
L01284.06 L01284.03
L01284.06EA 3030 DKK
L01284.06 L01284.03
N-(3-Pyridyl)thiocarbamid 98
N-(3-Pyridyl)thiocarbamid
Purity: 98+% CAS No.: 30162-37-9 Molecular Formula: C6H7N3S Formula Weight: 153.21 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 472146 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014635
Formel: C₆H₇N₃S
Molekylvægt: 153.21 g/mol
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014635
CAS-nummer: 30162-37-9
EINECS: 250-075-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III