N-(2-Pyridyl)thiocarbamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
L11465.03
L11465.06
L11465.03EA
561
DKK
L11465.03
L11465.06
N-(2-Pyridyl)thiocarbamid ≥98%
N-(2-Pyridyl)thiocarbamid
Purity: 98%
CAS No.: 14294-11-2
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Odour: Odourless
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 117849
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041227
Formel:
C₆H₇N₃S Molekylvægt: 153.21 g/mol Smeltepunkt: 146…149 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041227 CAS-nummer: 14294-11-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |