Diisopropyl azodicarboxylat 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 805 DKK
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Diisopropyl azodicarboxylat 94%
Diisopropyl azodicarboxylat
Formel: C₈H₁₄N₂O₄
Kogepunkt: 75 °C (,2 mmHg)
Smeltepunkt: 3…5 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008875
CAS-nummer: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %