Nonadekansyremethylester, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
74208-1G 74208-5G
74208-1GEA 700 DKK
74208-1G 74208-5G
Nonadekansyremethylester, Supelco®
Nonadekansyremethylester
Formel: C₂₀H₄₀O₂
MDL Number: MFCD00009011
CAS-nummer: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd3fe6c8ec159c2920d00adf28974c5c62dd03f&vid=a031dd9640f2db91d675d7c4ffdc386e4c1246fd&prid=web&clid=SAPDAM