2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50229.03 H50229.MD H50229.06
H50229.03EA 2680 DKK
H50229.03 H50229.MD H50229.06
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Purity: 97% CAS No.: 2675-89-0 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 98-100°/11mm MDL No.: MFCD00039360
Formel: C₄H₈ClNO
Molekylvægt: 121.57 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1.182
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039360
CAS-nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4