Cyclopentyl methyl ether stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43949.0250
8.43949.1000
8.43949.9999
8.43949.0250EA
343
DKK
8.43949.0250
8.43949.1000
8.43949.9999
Cyclopentyl methyl ether stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Cyclopentyl methyl ether
Formel:
C₆H₁₂O Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –1 °C (closed cup) |
MDL Number:
MFCD08276401 CAS-nummer: 5614-37-9 UN nummer: 3271 ADR: 3,II |