Acetone cyanohydrin 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
102380050 102380250
ACRO102380050EA 1100 DKK
ACRO102380050 ACRO102380250
Acetone cyanohydrin 99% stabilised
Acetone cyanohydrin
Formel: C₄H₇NO
Kogepunkt: 82 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,932 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004455
CAS-nummer: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
UN nummer: 1541
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4