Titanstandard, 1g/L Ti i 5% salpetersyre og 1% flussyre (from Ti) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35771.AE 35771.AP
35771.AEEA 530 DKK
35771.AE 35771.AP
Titanstandard, 1g/L Ti i 5% salpetersyre og 1% flussyre (from Ti) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationiske standarder Titanium Standards
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificeringer: Traceable to NIST