1,4-Dithian-2,5-diol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
179932500 179930010
ACRO179932500EA 1090 DKK
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Dithian-2,5-diol 96%
1,4-Dithian-2,5-diol
Formel: C₄H₈O₂S₂
Smeltepunkt: 130 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006659
CAS-nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %