Tungstenstandard, 1g/L W i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from W) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35770.AD
35770.AE
35770.AP
35770.ADEA
709
DKK
35770.AD
35770.AE
35770.AP
Tungstenstandard, 1g/L W i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from W) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder
Kationiske standarder
Tungsten Standards
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certificeringer: Traceable to NIST